Merck
ENA964497967
Enamine
tert-butyl 4-[(1E)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]-3-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
266.3
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (E)-4-(3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl)-3-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O4/c1-9-10(6-7-11(16)18-5)8-15(14-9)12(17)19-13(2,3)4/h6-8H,1-5H3/b7-6+
InChI 密鑰
AQQHBGSVTSWVII-VOTSOKGWSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729490
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)