Merck
ENA964487420
Enamine
sodium 4-bromo-3-methoxybenzene-1-sulfinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
273.08
MDL號碼:
Iupac Name
sodium 4-bromo-3-methoxybenzenesulfinate
Inchi Code
1S/C7H7BrO3S.Na/c1-11-7-4-5(12(9)10)2-3-6(7)8;/h2-4H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XVRRXXXLZXWSIQ-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723381
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723381
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)