Merck
ENA964480691
Enamine
5-methoxyquinolin-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.19
MDL编号:
Iupac Name
5-methoxy-3-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-13-10-4-2-3-9-8(10)5-7(12)6-11-9/h2-6,12H,1H3
InChI key
PAGWIHWKNOFMIP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716124
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716124
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)