Merck
ENA964473442
Enamine
N-(oxetan-3-yl)azetidin-3-amine; bis(trifluoroacetic acid)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
356.22
MDL號碼:
Iupac Name
N-(oxetan-3-yl)azetidin-3-amine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2C2HF3O2/c1-5(2-7-1)8-6-3-9-4-6;2*3-2(4,5)1(6)7/h5-8H,1-4H2;2*(H,6,7)
InChI 密鑰
LXNNBRDMCRIOQY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706044
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706044
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)