Merck
ENA947408910
Enamine
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.27
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15FN2O2S/c8-3-6-10-4-1-7(2-5-10)13(9,11)12/h7H,1-6H2,(H2,9,11,12)
InChI 密鑰
MNYYOBZWUCMDQA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)