Merck
ENA947408903
Enamine
tert-butyl 3-(methylsulfanyl)pyrrolidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.33
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methylsulfanyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO2S/c1-10(2,3)13-9(12)11-6-5-8(7-11)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
RFFVIHRYBTXYFL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396137
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396137
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)