Merck
ENA947408887
Enamine
5-amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
204.15
MDL编号:
Iupac Name
5-amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-2-1-4(12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,12H2,(H2,13,14)
InChI key
BSPCYPOCILQONI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396091
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396091
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)