Merck
ENA947408031
Enamine
6,7-difluoro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.17
MDL號碼:
Iupac Name
6,7-difluoro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C9H9F2NO/c1-5-4-12-8-2-6(10)7(11)3-9(8)13-5/h2-3,5,12H,4H2,1H3
InChI 密鑰
GNRZBWDGLUNUGO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393395
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393395
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)