Merck
ENA947406673
Enamine
2-bromo-4-fluorobenzene-1-thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.07
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-4-fluorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrFS/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI 密鑰
GVFIOEXUIFLGOW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673735
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673735
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)