Merck
ENA947389701
Enamine
(5-ethyl-1,3-oxazol-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
127.14
MDL编号:
Iupac Name
(5-ethyloxazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-2-5-3-7-6(4-8)9-5/h3,8H,2,4H2,1H3
InChI key
ITHYTRRURGUBCW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645419
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645419
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)