Merck
ENA947389292
Enamine
3-[(hydroxyimino)methyl]thiophene-2-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
206.25
Iupac Name
3-[(E)-(hydroxyimino)methyl]-2-thiophenesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6N2O3S2/c6-12(9,10)5-4(3-7-8)1-2-11-5/h1-2H,3H2,(H2,6,9,10)
InChI key
QQYJVRMKZVYKCG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412776
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412776
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)