Merck
ENA947387710
Enamine
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
138.59
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
Inchi Code
1S/C5H11ClO2/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
USYKAPHTJDDRLV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
Flash Point
35
象形图
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)