Merck
ENA947387276
Enamine
2-isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
153.25
MDL编号:
mp
27-30
Iupac Name
2-isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H11NS/c10-5-9-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-8H,1-4H2
InChI key
RBGDFYZLQKZUCO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20884
Flash Point
108
Melting Point
27-30
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)