Merck
ENA946842306
Enamine
4-(difluoromethyl)thiophene-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.16
MDL號碼:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)thiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4F2O2S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2,5H,(H,9,10)
InChI 密鑰
ADTXYVTWLRXPJM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384682
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384682
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)