Merck
ENA946835408
Enamine
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.08
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-7-4-10-8(11-5-7)6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2
InChI key
GGRDQVNIRHJZCI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)