Merck
ENA946832274
Enamine
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
168.97
MDL號碼:
mp
89-94
Iupac Name
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H5BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
UKORLVILOUWVTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
Melting Point
89-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)