Merck
ENA946831841
Enamine
1-bromo-3-(chloromethoxy)propane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
187.46
MDL號碼:
Iupac Name
1-bromo-3-(chloromethoxy)propane
Inchi Code
1S/C4H8BrClO/c5-2-1-3-7-4-6/h1-4H2
InChI 密鑰
UMGFNULODFNOJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314733
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314733
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)