Merck
ENA715369553
Enamine
1-(tert-butoxy)-4-ethynylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
174.24
MDL编号:
Iupac Name
1-tert-butoxy-4-ethynylbenzene
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)13-12(2,3)4/h1,6-9H,2-4H3
InChI key
GMFHQLHPNOSAFN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312798
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312798
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)