Merck
ENA638599402
Enamine
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.69
MDL编号:
Iupac Name
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO2S/c1-4-6(2,3)5-10(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
InChI key
NGKGZIQMXJYFLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)