Merck
ENA638599107
Enamine
1-bromo-4-(2,2,3,3-tetrafluorocyclobutyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
283.06
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-4-(2,2,3,3-tetrafluorocyclobutyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H7BrF4/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(12,13)10(8,14)15/h1-4,8H,5H2
InChI key
KDNLQJIMDWXOHJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345662
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345662
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)