Merck
ENA638587373
Enamine
2-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.66
MDL號碼:
Iupac Name
(1R,2R,5S)-2-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-5-7-3-2-6(9-7)4-8(5)10;/h5-7,9H,2-4H2,1H3;1H
InChI 密鑰
LVWQRMRFFCTCTQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332584
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332584
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)