Merck
ENA638586095
Enamine
3-fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
167.19
MDL號碼:
Iupac Name
3-fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine
Inchi Code
1S/C8H10FN3/c9-7-3-4-8(11-10-7)12-5-1-2-6-12/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI 密鑰
ULKDDRNSVYJOMN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315758
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315758
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)