Merck
ENA580354852
Enamine
2-chloro-4-(2-methoxyethyl)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.64
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-4-(2-methoxyethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-12-5-4-7-2-3-9(11)8(10)6-7/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI key
GRXITKOCHGVOMH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320857
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320857
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)