Merck
ENA580354558
Enamine
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.24
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-6-4-8(9(11)12-3)5-7(2)10-6/h6-8,10H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
SCSANXWNALCTOF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322958
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322958
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)