Merck
ENA580354412
Enamine
3-fluoro-4-(3-methylmorpholin-4-yl)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.25
MDL编号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(3-methyl-4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H15FN2O/c1-8-7-15-5-4-14(8)11-3-2-9(13)6-10(11)12/h2-3,6,8H,4-5,7,13H2,1H3
InChI key
YWUOALIUFIAHFE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322133
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322133
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)