Merck
ENA580351371
Enamine
7-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
257.7
MDL编号:
Iupac Name
7-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO3S/c1-15-8-5-4-7-3-2-6-12-9(7)10(8)16(11,13)14/h2-6H,1H3
InChI key
BOYGXUWPYKJSSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319583
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319583
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)