Merck
ENA580349024
Enamine
(5-bromo-2-methylphenyl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.08
MDL编号:
Iupac Name
(5-bromo-2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
NIDNACDTBZSKKP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170084
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170084
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)