Merck
ENA580348427
Enamine
(1-cyclopentylazetidin-2-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.26
MDL號碼:
Iupac Name
(1-cyclopentylazetidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c10-7-9-5-6-11(9)8-3-1-2-4-8/h8-9H,1-7,10H2
InChI 密鑰
SDBQBVAMWJPUIG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246434
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)