Merck
ENA580348205
Enamine
2-(trifluoroacetamido)benzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
287.65
MDL编号:
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroacetamido)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO3S/c9-17(15,16)6-4-2-1-3-5(6)13-7(14)8(10,11)12/h1-4H,(H,13,14)
InChI key
ALBDEMYKACRPIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)