Merck
ENA517163131
Enamine
3-(chloromethyl)thiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
132.61
MDL编号:
Iupac Name
3-(chloromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H5ClS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI key
KKWWFYAKOFXBEY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)