Merck
ENA517161605
Enamine
1-bromo-3,3-difluoro-2,2-dimethylpentane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.08
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-3,3-difluoro-2,2-dimethylpentane
Inchi Code
1S/C7H13BrF2/c1-4-7(9,10)6(2,3)5-8/h4-5H2,1-3H3
InChI key
GTUXEJRKCHCURJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306206
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306206
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)