Merck
ENA514507734
Enamine
2-[(5,6-dichloropyridin-3-yl)formamido]acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
249.05
MDL號碼:
Iupac Name
{[(5,6-dichloro-3-pyridinyl)carbonyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2O3/c9-5-1-4(2-11-7(5)10)8(15)12-3-6(13)14/h1-2H,3H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChI 密鑰
FYNHUINXQWOQRU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307157
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307157
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)