Merck
ENA514507116
Enamine
2-{[(pyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
169.25
MDL號碼:
Iupac Name
2-[(2-pyridinylmethyl)sulfanyl]ethanol
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c10-5-6-11-7-8-3-1-2-4-9-8/h1-4,10H,5-7H2
InChI 密鑰
JXIVUVCIBGRJQU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305571
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305571
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)