Merck
ENA514506988
Enamine
ethyl 2-amino-1-methylcyclopentane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
171.24
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 2-amino-1-methylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-12-8(11)9(2)6-4-5-7(9)10/h7H,3-6,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
KWNRJTCVDJSFTE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305195
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305195
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)