Merck
ENA514506375
Enamine
3-[5-(1,3-dioxolan-2-yl)oxolan-2-yl]propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
216.23
MDL號碼:
Iupac Name
3-(5-(1,3-dioxolan-2-yl)tetrahydrofuran-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H16O5/c11-9(12)4-2-7-1-3-8(15-7)10-13-5-6-14-10/h7-8,10H,1-6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
HFTRFHJVDTYLAA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269789
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269789
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)