Merck
ENA514238646
Enamine
3-(4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.19
MDL编号:
mp
103-105
Iupac Name
3-(4,4-dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O4/c1-8(2)6(13)10(7(14)9-8)4-3-5(11)12/h3-4H2,1-2H3,(H,9,14)(H,11,12)
InChI key
TWIDPXDENRHUJQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34801
Melting Point
103-105
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34801
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)