Merck
ENA514237280
Enamine
ethyl 3-bromo-6-fluoropyridine-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
248.05
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-6-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-2-13-8(12)7-5(9)3-4-6(10)11-7/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HIJWTRLTQRTXJB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)