Merck
ENA514237158
Enamine
3-bromo-1-methanesulfonylpyrrolidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
228.11
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo-1-(methylsulfonyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C5H10BrNO2S/c1-10(8,9)7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LYGYJYCVIOQGHV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301690
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301690
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)