Merck
ENA514234142
Enamine
3-[(5-nitrofuran-2-yl)formamido]propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
228.16
MDL编号:
Iupac Name
N-(5-nitro-2-furoyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C8H8N2O6/c11-7(12)3-4-9-8(13)5-1-2-6(16-5)10(14)15/h1-2H,3-4H2,(H,9,13)(H,11,12)
InChI key
UBFCXBILQZHHCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-17677
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-17677
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)