Merck
ENA508627181
Enamine
2-chloroethyl diethyl phosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
216.6
MDL编号:
Iupac Name
2-chloroethyl diethyl phosphate
Inchi Code
1S/C6H14ClO4P/c1-3-9-12(8,10-4-2)11-6-5-7/h3-6H2,1-2H3
InChI key
ICRCFQJHNPNPHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)