Merck
ENA508626904
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
193.25
MDL编号:
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,13H,8H2,1-2H3
InChI key
NZEZYCMMBLIPHG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)