Merck
ENA508626758
Enamine
3-(2-bromo-1-methoxyethyl)oxolane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.08
MDL编号:
Iupac Name
3-(2-bromo-1-methoxyethyl)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C7H13BrO2/c1-9-7(4-8)6-2-3-10-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
YUIMNEHZPGSOKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298649
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298649
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)