Merck
ENA508625965
Enamine
2-(2,6-dimethylphenyl)pyrrolidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.27
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2,6-dimethylphenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-9-5-3-6-10(2)12(9)11-7-4-8-13-11/h3,5-6,11,13H,4,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
XDBWPROXDXLPDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269561
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269561
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)