Merck
ENA508625855
Enamine
3-carbamoyl-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.68
MDL號碼:
Iupac Name
3-(aminocarbonyl)-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3S/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(3-5)14(9,12)13/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI 密鑰
APOATSPUECMEHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269286
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269286
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)