Merck
ENA508625852
Enamine
2-(1,2,5-thiadiazol-3-yl)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
125.15
MDL號碼:
Iupac Name
2-(1,2,5-thiadiazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C4H3N3S/c5-2-1-4-3-6-8-7-4/h3H,1H2
InChI 密鑰
CNYSZDLVMBPLAA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269274
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269274
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)