Merck
ENA508625849
Enamine
4-methyl-1,3-dihydro-2lambda6,1-benzothiazole-2,2-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
183.23
MDL號碼:
Iupac Name
4-methyl-1,3-dihydro-2,1-benzisothiazole 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-12(10,11)9-8/h2-4,9H,5H2,1H3
InChI 密鑰
MODGSJWQUFMZEM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269262
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269262
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)