Merck
ENA508625151
Enamine
3-bromo-6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.45
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN4/c6-5-9-8-4-2-1-3(7)10-11(4)5/h1-2H
InChI key
CGCZYGSVCBHXEC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264325
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264325
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)