Merck
ENA508624842
Enamine
2,2-difluoropropanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
109.08
MDL编号:
mp
65-66
Iupac Name
2,2-difluoropropanamide
Inchi Code
1S/C3H5F2NO/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H2,6,7)
InChI key
XJGBNZRVGOENRN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261752
Melting Point
65-66
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261752
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)