Merck
ENA497680351
Enamine
3-chloro-4-(chloromethyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.04
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-4-(chloromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5Cl2N/c9-4-7-2-1-6(5-11)3-8(7)10/h1-3H,4H2
InChI key
WVZDCUOCGWRHML-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263927
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263927
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)