Merck
ENA497680133
Enamine
4-(methylsulfanyl)pyrimidin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
141.2
MDL编号:
mp
150-154
Iupac Name
4-(methylsulfanyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-9-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI key
DTGVQKUDTNRETI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263417
Melting Point
150-154
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263417
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)